Principaux documents
T234826
1-(TERT-BUTYLDIMETHYLSILYLOXY)-1,2,3,3A,5A,6-HEXAHYDROSPIRO[CYCLOPENTA[C]INDENE-4,2'-[1,3]DITHIAN]-7(5H)-ONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C21H34O2S2Si
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
410.718
Numéro MDL:
Autres remarques