Principaux documents
T223212
(3AS,7AS)-7-METHOXY-3A-METHYL-2,3,3A,7A-TETRAHYDRO-1H-INDENE-1,5(4H)-DIONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C11H14O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
194.232
Numéro MDL:
Autres remarques