Principaux documents
T204269
HEXACYCLO[5.3.0.0(1,9).0(2,5).0(3,9).0(4,8)]DECANE-6,10-DIOL
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C10H10O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
162.19
Numéro MDL:
Autres remarques