Key Documents
T183733
DIMETHYL 2,2'-((1R,2S)-CYCLOHEX-4-ENE-1,2-DIYL)DIACETATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C12H18O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
226.275
Numéro MDL:
Autres remarques