Principaux documents
T164283
PERCHLORIC ACID COMPOUND WITH 4-AZATRICYCLO[3.3.2.0(2,8)]DECA-3,6,9-TRIEN-3-YL METHYL ETHER
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C10H12ClNO5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
261.664
Numéro MDL:
Autres remarques