Principaux documents
T154709
1,5-DIMETHYL-2-PHENYL-4-{[(E)-PHENYLMETHYLIDENE]AMINO}-1,2-DIHYDRO-3H-PYRAZOL-3-ONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C18H17N3O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
291.356
Numéro MDL:
Autres remarques