Principaux documents
T104523
3-BROMO-N-(2-CHLOROPHENYL)-2-THIOPHENECARBOXAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C11H7BrClNOS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
316.606
Numéro MDL:
Autres remarques