SLW3710/06
Pyrex® Büchner filter funnels with sintered disc
500 mL, disc diam. 95 mm, porosity grade 3
Synonyme(s) :
Pyrex, SciLabware 3710/06
Fabricant/nom de marque
3710/06
SciLabware
Capacité
500 mL
500 mL
Diam. du disque
95 mm
Dimension de pores
grade 3 porosity
Catégories apparentées
Informations légales
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.