Principaux documents
SLW1100/38D
Pyrex® Boiling flask, round bottom, wide neck
capacity 20,000 mL
Synonyme(s) :
Pyrex, SciLabware 1100/38D
About This Item
Code UNSPSC :
41121804
Nomenclature NACRES :
NB.43
Matériaux
Pyrex flask
round bottom
single-neck
wide-neck
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
SciLabware 1100/38D
Capacité
20,000 mL
Informations légales
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.