Principaux documents
SIK7503-10
Sigma-Aldrich
11-Methylundecanoatephosphonic acid
≥95%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C12H25O5P
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
280.30
Code UNSPSC :
12352103
Nomenclature NACRES :
NA.23
Essai
≥95%
Forme
solid
Durée de conservation
3 years under the recommended conditions
Couleur
white
Application
Thanks to the carbonyl function, this coupling agent can react with amine or aminooxy function on biomolecules to form imine or oxime ligation.
Informations légales
Product of SiKEMIA
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable