Principaux documents
S971057
Q145 2-HYDROXY-3-(2-PHENYLBUTYL)-1,4-NAPHTHOQUINONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C20H18O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
306.365
Numéro MDL:
Autres remarques