Principaux documents
S957674
3-ACETOXY-5-ANDROSTEN-17-CARBOXYLIC ACID ANHYDRIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C78H108O9
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
1189.725
Numéro MDL:
Autres remarques