Principaux documents
S928410
5-(2-(1,3-BENZODIOXOL-5-YL)-2-(HYDROXY)ACETYL)-1,3-BENZODIOXOLE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C16H12O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
300.27
Numéro MDL:
Autres remarques