Principaux documents
S861731
DIISOPROPYL (N,N-DIBENZYLCARBAMOYLMETHYL)PHOSPHONATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C22H30NO4P
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
403.462
Numéro MDL:
Autres remarques