Principaux documents
S81818
5-AZIDO-2-HYDROXYMETHYL-6-METHOXY-TETRAHYDRO-PYRAN-3,4-DIOL
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C7H13N3O5
Poids moléculaire :
219.199
Numéro MDL:
Autres remarques