Principaux documents
S792349
CHLOROMETHYL 2-HYDROXY-5-METHYLCYCLOHEXYL KETONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C9H15ClO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
190.672
Numéro MDL:
Autres remarques