Principaux documents
S779873
N,N'-DIISOPROPYL-N,N'-DIPHENYLTEREPHTHALAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C26H28N2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
400.525
Numéro MDL:
Autres remarques