Principaux documents
S779172
5,6-DIHYDRO-5,5-DIMETHYLBENZ(C)ACRIDIN-7-(12H)-ONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C19H17NO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
275.353
Numéro MDL:
Autres remarques