Principaux documents
S76873
ADAMANTAN-1-YL-BUTYL-DIMETHYL-PHOSPHONIUM, IODIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C16H30IP
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
380.296
Numéro MDL:
Autres remarques