Principaux documents
S695351
4-BROMO N-(2-HYDROXY-3-METHOXYBENZYL)ANILINE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C14H14BrNO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
308.177
Numéro MDL:
Autres remarques