Key Documents
S692522
N-(4-IODOPHENYL)-2-(3,4,5-TRIMETHOXYBENZYLIDENE)ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C18H18INO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
439.253
Numéro MDL:
Autres remarques