Principaux documents
S672696
1,2-BENZISOTHIAZOL-3(2H)-ONE,1,1-DIOXIDE TRIBENZYLAMINE SALT
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C28H26N2O3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
470.595
Numéro MDL:
Autres remarques