Principaux documents
S64093
(2-CHLORO-ETHYL)-PHOSPHONIC ACID, 2-AMINO-1-(4-NITRO-PHENYL)-PROPANE-1,3-DIOL
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C11H18ClN2O7P
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
356.702
Numéro MDL:
Autres remarques