Principaux documents
S634468
3,3'-(4-METHYL-1,3-PHENYLENE)BIS(1,1-DIBUTYLUREA)
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C25H44N4O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
432.655
Numéro MDL:
Autres remarques