Key Documents
S617849
2-(M-AMINOPHENYL)-1-DODECYLBENZIMIDAZOLE-5-SULFONIC ACID,SODIUM SALT
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C25H34N3NaO3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
479.622
Numéro MDL:
Autres remarques