Key Documents
S616400
4-(4,6-DIAMINO-M-TOLYL)IMINO-2,5-CYCLOHEXADIEN-1-YLIDENE)DI-ME-AMMONIUM CHLORIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C15H19ClN4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
290.798
Numéro MDL:
Autres remarques