Principaux documents
S512168
2-(N-DODECYLCARBAMOYLMETHYL)-2-HYDROXYSUCCINIC ACID
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C18H33NO6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
359.467
Numéro MDL:
Autres remarques