Key Documents
S499552
DIMETHYL 4,4'-(BUTANE-1,4-DIYL)DICYCLOHEXANECARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C20H34O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
338.492
Numéro MDL:
Autres remarques