Principaux documents
S480568
(3-(4-(2-HO-1-PHENYLCARBAMOYL-PROPENYLAZO)-2-ME-PH-AZO)-PH)-TRI-ME-AMMONIUM, CL
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C26H29ClN6O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
493.013
Numéro MDL:
Autres remarques