Principaux documents
S45900
QUINOLINE-2-CARBOXYLIC ACID (2-CHLORO-ETHYL)-AMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C12H11ClN2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
234.687
Numéro MDL:
Autres remarques