Principaux documents
S458058
1,1'-TRIMETHYLENEBIS(4-(HYDROXYIMINOMETHYL)PYRIDINIUM BROMIDE)
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C15H18Br2N4O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
446.144
Numéro MDL:
Autres remarques