Principaux documents
S447145
2-(N-METHYL-N-(5-NITRO-2-PYRIDYL)-AMINO)-ETHANOL
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C8H11N3O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
197.195
Numéro MDL:
Autres remarques