Principaux documents
S406643
1-BENZYL-4-CYANO-4-PHENYLPIPERIDINE HYDROCHLORIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C19H21ClN2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
312.846
Numéro MDL:
Autres remarques