Principaux documents
S402931
BENZYLDIMETHYL(TETRADECYLCARBAMOYLMETHYL)AMMONIUM CHLORIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C25H45ClN2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
425.103
Numéro MDL:
Autres remarques