Principaux documents
S342459
BIS(TRIPHENYLTIN) ETHYLENEBIS(DITHIOCARBAMATE)
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C40H36N2S4Sn2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
910.382
Numéro MDL:
Autres remarques