Principaux documents
S28267
2-AMINO-3-((2,2-DIMETHYL-PROPIONYLAMINO)-METHYLSULFANYL)-PROPIONIC ACID
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C9H18N2O3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
234.319
Numéro MDL:
Autres remarques