Principaux documents
S25640
1,4,10,13-TETRAOXA-7,16-DITHIA-CYCLOOCTADECANE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C12H24O4S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
296.451
Numéro MDL:
Autres remarques