Principaux documents
S246344
N-(4-(4-ACETYLAMINO-PHENOXY)-PHENYL)-ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C16H16N2O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
284.318
Numéro MDL:
Autres remarques