Principaux documents
S242012
4-(4-HYDROXY-PHENYL)-2,6-DIPHENYL-PYRANYLIUM, PERCHLORATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C23H17ClO6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
424.841
Numéro MDL:
Autres remarques