Principaux documents
S234818
THIOPHOSPHORIC ACID O,O-DI-SEC-BUTYL ESTER POTASSIUM SALT
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C8H18KO3PS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
264.371
Numéro MDL:
Autres remarques