Key Documents
S183970
1-(3-CHLORO-PHENYL)-3-(4-IODO-2-METHYL-PHENYL)-UREA
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C14H12ClIN2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
386.622
Numéro MDL:
Autres remarques