Key Documents
S156329
4-BR-BENZOIC ACID 2,2,2-TRICHLORO-1-((PIPERIDINE-1-CARBONYL)-AMINO)-ETHYL ESTER
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C15H16BrCl3N2O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
458.569
Numéro MDL:
Autres remarques