Principaux documents
S129542
ISONICOTINIC ACID (4-CHLORO-BENZYLIDENE)-HYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C13H10ClN3O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
259.697
Numéro MDL:
Autres remarques