Principaux documents
S11518
1,1'-(OXYDIETHYLENE)BIS(2-METHYLQUINOLINIUM PERCHLORATE)
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C24H26Cl2N2O9
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
557.389
Numéro MDL:
Autres remarques