Principaux documents
S110574
5'-BROMO-3,3''-BIS-BROMOMETHYL-(1,1',3',1'')TERPHENYL
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C20H15Br3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
495.055
Numéro MDL:
Autres remarques