Principaux documents
R794325
N-(4-(1-NAPHTHYLMETHYL)-1-PIPERAZINYL)-N-(3-PHENOXYBENZYLIDENE)AMINE HCL
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C28H28ClN3O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
458.008
Numéro MDL:
Autres remarques