Principaux documents
R792993
N-(3,4-DIMETHOXYBENZYLIDENE)-4-(2-METHOXYPHENYL)-1-PIPERAZINAMINE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C20H25N3O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
355.441
Numéro MDL:
Autres remarques