Principaux documents
R750867
N,N'-BIS(2-HYDROXY-ALPHA-METHYL-BENZYLIDENE)ETHYLENE DIAMINE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C18H20N2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
296.372
Numéro MDL:
Autres remarques