Principaux documents
R695491
2-CHLORO-N-(((CHLOROACETYL)AMINO)(3,4-DIMETHOXYPHENYL)METHYL)ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C13H16Cl2N2O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
335.189
Numéro MDL:
Autres remarques