Principaux documents
R686212
6-(4-BROMOPHENYL)-3-ET-7H-(1,2,4)TRIAZOLO(3,4-B)(1,3,4)THIADIAZINE HYDROBROMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C12H12Br2N4S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
404.128
Numéro MDL:
Autres remarques